Fortfahren mit
08535
DL-Dihydrozeatin
≥98.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1215977
Assay:
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CO)CCNc1ncnc2nc[nH]c12
InChI
1S/C10H15N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h5-7,16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)
InChI key
XXFACTAYGKKOQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in zeatin biosynthesis, metabolism in radish seedlings, conversion of Zeatin to Dihydrozeatin in Phaseolus Embryos[1].
DL-Dihydrozeatin can be converted into zeatin by the enzyme zeatin reductase. It has been identified as a plant growth cytokinin that stimulates flower bud formation. [2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3300T603105790585
DL-Kavain primary reference standard
05790585
DL-Kavain
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
08535-10MG04061832403946