Fortfahren mit
08124
Isoamylase aus Pseudomonas sp.
ammonium sulfate suspension, ≥10,000,000 units/mg protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥10,000,000 units/mg protein
€ 1.050,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
ammonium sulfate suspension
Quality Level
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
Application
Isoamylase from Pseudomonas sp. has been used in starch debranching[1] and to measure the chain-length distributions.[2]
Biochem/physiol Actions
Catalyzes the hydrolysis of (1-6)-α-D-glucosidic branch linkages in glycogen, amylopectin and their β-limit dextrins.
Pseudomonas amyloderamosa is considered a popular source of isoamylase. In the presence of a surfactant, this isoamylase produces a series of maltooligosaccharides. Immobilized isoamylase makes it applicable with a polysaccharide matrix composed of agarose, cellulose, and raw corn starch.
Analysis Note
≥10 MU/mg protein
Other Notes
One unit causes an increase in A610 of 0.1 in 1 hour using a homogenized solution of rice starch as a substrate (pH 3.5, 40°C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6691C1403C9658
specific activity
≥10,000,000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥200,000 units/g protein
specific activity
≥3 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Digestion properties of corn starch modified by $\alpha$-D-glucan branching enzyme and cyclodextrin glycosyltransferase
Li Y, et al.
Food Hydrocolloids, 89, 534-541 (2019)
Enzymatic conversions of starch
Tomasik P and Horton D
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 68, 59-436 (2012)
Lucio Gullo et al.
Pancreatology : official journal of the International Association of Pancreatology (IAP) ... [et al.], 9(3), 240-244 (2009-05-02)
Among the various studies of pancreatic function in the elderly published so far, none have dealt with subjects over 90 years of age. The aim of this study was to examine pancreatic function in healthy individuals over 90 years old.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
127442-50G04061838724892
08124-5MU04061838652126