Fortfahren mit
07066
Polyethylene glycol solution
10% PEG 600 in 0.1 M TRIS-HCl pH 8.0
Synonym(e):
PEG Grid Screening-Lösung 18/Kit-Nr. 36436
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
0.1 M TRIS-HCl pH 8.0 – 10% PEG 600 -Lösung,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)