Fortfahren mit
06880
4-Aminobenzamidin -dihydrochlorid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.09
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-692-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3692927
€ 239,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
mp
>300 °C (lit.)
fluorescence
λex >300 nm in H2O
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
InChI key
GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Emmax: keine
Other Notes
Kompetitiver Inhibitor für Serinproteasen[1][2]; Fluoreszenz-Sonde für das aktive Zentrum von Serinproteasen[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CBR01544284572285633
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex >300 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
-
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
assay
98%
assay
95%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzamidin -dihydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparative studies on the inhibition of trypsin, plasmin, and thrombin by derivatives of benzylamine and benzamidine.
F Markwardt et al.
European journal of biochemistry, 6(4), 502-506 (1968-12-05)
STUDIES ON THE ACTIVE CENTER OF TRYPSIN. THE BINDING OF AMIDINES AND GUANIDINES AS MODELS OF THE SUBSTRATE SIDE CHAIN.
M MARES-GUIA et al.
The Journal of biological chemistry, 240, 1579-1585 (1965-04-01)
S A Evans et al.
The Journal of biological chemistry, 257(6), 3014-3017 (1982-03-25)
p-Aminobenzamidine is weakly fluorescent in neutral aqueous buffer, with excitation and emission maxima at 293 and 376 nm, respectively. Binding to trypsin results in a blue shift of the emission peak to 362 nm, and 50-fold fluorescence enhancement, while binding
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14673-100MG04061838737083
220329-10G04061838776327
06880-1G04061826651636
06880-5G04061833345818