Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
218-458-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734044
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.719 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.765 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.732 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylallylamin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?