Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Biological source:
chicken egg white
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
electrophoresis: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
chicken egg white
Quality Segment
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation
technique(s)
electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Application
Ein phosphoryliertes Glycoprotein, das sich als Marker (~ 45 kDa) für Protein-Elektrophorese eignet. Wurde genutzt, um ein Tiermodell für Asthma zu entwickeln.
Preparation Note
0.9-1.4 mg/mL nach der Rekonstitution mit 1 mL Wasser
aus kristallisiertem, lyophilisiertem und entsalztem Ovalbumin.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Hühnereiweiss
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 248207-5G | 04061833045602 |