Fortfahren mit
05313
L-Galactono-1,4-lacton
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
L-Galactonsäure-γ-lacton, NSC 25282
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
83005
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
optical activity
[α]/D 78.0±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
mp
134  °C ((273 °F))
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4-,5+/m0/s1
InChI key
SXZYCXMUPBBULW-NEEWWZBLSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite in the biosynthetic pathway of vitamin C in higher plants[1].
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)