Fortfahren mit
04076
6-(p-Toluidino)-2-naphthalinsulfonylchlorid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,6-TNS-Cl, 6-(4-Methylanilino)-naphthalin-2-sulfonylchlorid, 6-[(4-Methylphenyl)-amino]-2-naphthalinsulfonylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14ClNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.82
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6521872
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 381 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C17H14ClNO2S/c1-12-2-6-15(7-3-12)19-16-8-4-14-11-17(22(18,20)21)9-5-13(14)10-16/h2-11,19H,1H3
InChI key
NONZPGMJWHNDKP-UHFFFAOYSA-N
Application
6-(p-Toluidino)-2-naphthalenesulfonyl chloride is a fluorescent, hydrophobic probe utilized for labeling peptides to monitor conformational changes of a molecular assembly by measuring alterations in fluorescence intensity .
Analysis Note
Emmax: none
nicht in DMSO lösen
Other Notes
Probe for determining the polarity in biological matrices
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.10841T979241525
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 381 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 361 nm; λem 498 nm in methanol
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMF: soluble, acetone: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
J.R. Lakowicz
Principles of Fluorescence Spectroscopy (1983)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A1016-500G04061832338651
A1016-100G04061835345526
1018607-50MG04061842579372
87612-25MG04061833052815
A1016-50G04061835345533
04076-250MG04061832531236
04076-50MG04061833276655