Fortfahren mit
01991
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin
≥95% (TLC)
Synonym(e):
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin, 3-sn-Phosphatidylethanolamin, 2-Oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-cephalin, POPE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C39H76NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
718.00
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.85
EC Number:
247-894-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
solid
functional group
amine
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+
InChI key
FHQVHHIBKUMWTI-ISLYRVAYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lipid effects on the topography of membrane-associated hydrophobic helices[1], membrane targeting by the GRP1 PH domain[2].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
852474C
assay
≥95% (TLC)
assay
99% (TLC)
functional group
amine
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
chloroform solution
Quality Level
100
Quality Level
-
lipid type
phosphoglycerides
lipid type
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)