Fortfahren mit
XSCRT
Xscript I+DNA-Y cDNA Synthesis Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
100 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
€ 176,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
technique(s)
PCR: suitable, qPCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Xscript I + DNA-Y cDNA Synthesis Kit includes a new generation of reverse transcription more suitable for optimization, buffers that further improve the efficiency of one-strand synthesis, and single-component reverse transcription primers Oligo (dT)20VN and Random hexamers allowing for increased user flexibility.
Features and Benefits
The Xscript I + DNA-Y cDNA Synthesis Kit has the following advantages:
  • Users can choose reverse transcription primers for subsequent experiments according to their needs.
  • Kit can synthesize full-length cDNA (up to 20 kb) for downstream experiments such as cloning.
  • Kit can synthesize highly uniform cDNA for qPCR quantification.
  • 5 × gDNA wiper Mix in this kit can quickly remove genomic DNA contamination at 42°C for 2 min.
  • Ensures more reliable follow-up results.
  • Simplifies qPCR primer design without the need to design primers across introns.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
LIG2LIG1GE27-9261-01
technique(s)
PCR: suitable, qPCR: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Erfahren Sie mehr über hochwertige Rohstoffe für die Entwicklung diagnostischer Assays und die IVD-Herstellung. Profitieren Sie von unseren Fachkenntnissen in Bezug auf Tests für die molekulare Diagnostik und Enzyme für molekulare Assays.
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
XSCRT-100RXN04065267988061
XSCRT-50RXN04065267928166