Fortfahren mit
VISCCS18
CCS-Viskositätsstandard
ASTM D 5293 and SAE Specification J300
Synonym(e):
′Cold-Cranking Simulator Viscosity′-Standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
18 x 500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.530,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 1.530,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 18 × 500 mL
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
General description
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CCS-Viskositätsstandard
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
VISCCS18-18X500ML04061837120275