Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1.5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 50,50 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1.5 mL
manufacturer/tradename
RTC UST-127
concentration
2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 100, 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| concentration 2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50) | concentration 2000 μg/mL each component in methanol | concentration - |
Analyt
- Decane
- Docosane
- Dodecane
- Dotriacontane
- Eicosane
- Hexacosane
- Hexadecane
- Hexatriacontane
- Octacosane
- Octadecane
- Octane
- Octatriacontane
- Tetracontane
- Tetracosane
- Tetradecane
- Tetratriacontane
- Triacontane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-22.0 °F - closed cup
flash_point_c
-30 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| UST127-1.5ML | 04061837415432 |