Fortfahren mit
S9876
Sulfathiazol
Sulfathiazole
Synonym(e):
2-Sulfanilamidothiazol, 4-Amino-N-(2-thiazolyl)-benzolsulfonamid, N1-(2-Thiazolyl)-sulfanilamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-771-5
Beilstein/REAXYS Number:
226178
MDL number:
€ 70,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
agency
EPA 1694
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
200-202 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI key
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfathiazole is a broad-spectrum antibacterial drug, belonging to the class of sulfonamides, used in veterinary and human medication for the treatment of infections. It is also involved in promoting growth of livestock and fish.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sulfathiazole is used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in meat, and honey samples using different chromatography techniques.
Biochem/physiol Actions
Sulfonamid Antibiotikum, blockiert die Synthese von Dihydrofolsäure durch Inhibierung des Enzyms Dihydropteroatsynthase.
Wirkungsweise: Inhibiert Folsäuresynthese in Prokaryoten.
Antimikrobielles Spektrum: Gram positive, Gram negative, Chlamydia
Mode of Resistance: Abänderung der Dihydropteroatsynthase oder alternativer Weg für Folsäuresynthese.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
469021636504S2158000
Sulfathiazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S2158000
Sulfathiazole
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
mp
200-202 °C (lit.)
mp
200-202 °C (lit.)
mp
200-202 °C (lit.)
mp
200-202 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfathiazol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparison of separation conditions and ionization methods for the liquid chromatography?mass spectrometric determination of sulfonamides
Kim H-D and Lee WD
Journal of Chromatography A, 984(1), 153-158 (2003)
Determination of sulfonamides in meat by liquid chromatography coupled with atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Kim H-D, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(11), 1590-1594 (2002)
Quantitative LC/MS-MS determination of sulfonamides and some other antibiotics in honey
Kaufmann A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 85(4), 853-860 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S9876-250G04061836964573
S9876-100G04061836964566
Questions
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 2
    2 out of 5 stars.
    Required extra work
    Needed to be recrystallized - MS showed contamination with Na.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. This product is designated for research and laboratory use and undergoes basic qualtiy control testing. The minimum purity of any given lot will be 98% by HPLC. We do not further identify the impurities nor do we set minimum specifications on any potential contaminant. It is possible there there are trace amounts of residual salts and/or solvents which may interfere with more sensitive applications. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.