Fortfahren mit
S8000
Allzweck-Viskositätsstandard, durch UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert
viscosity 19588 mPa.s (25 °C)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
19588 mPa.s(25 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
Bitte beachten Sie, dass der auf dieser Seite erwähnte Wert der Nennwert ist. Alle zertifizierten Werte für aktuelle Chargen aller Paragon Allzweck-Viskositätsstandards finden Sie auf der Website von Paragon Scientific
Dieses Produkt ist ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM), das gemäß internationalen Standards BS EN ISO/IEC 17025 und ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung zertifiziert wurde.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N350N2S3
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
viscosity
19588 mPa.s(25 °C)
viscosity
717.4 mPa.s(25 °C)
viscosity
2.144 mPa.s(25 °C)
viscosity
3.291 mPa.s(25 °C)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S800004053252648397
S8000-500ML04061837681806