Fortfahren mit
S6689
SynaptoRed C2
≥95% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
4-[6-[4-(Diethylamino)-phenyl]- 1,3,5-hexatrienyl]-1-[3-(triethylammonio)-propyl]-pyridiniumibromid, N-(3-Triethylammoniopropyl)-4-{6-[4-(diethylamino)-phenyl]-hexatrienyl}-pyridiniumdibromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H45Br2N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
607.51
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SynaptoRed C2, ≥95% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
color
deep purple
solubility
DMSO: 10 mg/mL
εmax
≥37 at 538-548 nm in methanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].[Br-].CCN(CC)c1ccc(/C=C\C=C\C=C/c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
General description
SynaptoRed C2 is an amphiphilic styryl dye. It stains endocytic intermediates and vacuole membranes.
Application
SynaptoRed C2 has been used for propidium iodide (PI) blockage.
Biochem/physiol Actions
Fluorescent dye suitable for monitoring synaptic activity at neuromuscular junctions.
Legal Information
SynaptoRed is a trademark of Biotium, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S6814336408272442
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
color
deep purple
color
dark red
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
solid
form
solid
form
-
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Construction of a functional Casparian strip in non-endodermal lineages is orchestrated by two parallel signaling systems in Arabidopsis thaliana
Li P, et al.
Current Biology, 28(17), 2777-2786 (2018)
R. W. Sabnis
Handbook of Biological Dyes and Stains: Synthesis and Industrial Applications null
B Wendland et al.
The Journal of cell biology, 135(6 Pt 1), 1485-1500 (1996-12-01)
A complete understanding of the molecular mechanisms of endocytosis requires the discovery and characterization of the protein machinery that mediates this aspect of membrane trafficking. A novel genetic screen was used to identify yeast mutants defective in internalization of bulk
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S6689-5MG04061832344300