Fortfahren mit
S4972
Styrol
≥99%, liquid, ReagentPlus®, contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Synonym(e):
Phenylethylen, Vinylbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-851-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071236
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Styrol, ReagentPlus®, contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer, ≥99%
vapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
12.4 mmHg ( 37.7 °C), 4.3 mmHg ( 15 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
914 °F
contains
4-tert-butylcatechol as stabilizer
expl. lim.
6.1 %
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C
functional group
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
General description
Die Entfernung von Styrol aus Abwasseraufbereitungsanlagen für Textilfärbeanlagen wurde untersucht.[1] Das Katalysatorpotential von Co-SBA-15 für die Oxidationswäsche von Styrol mit Wasserstoffperoxid wurde untersucht.[2] Das Screening der asymmetrischen Epoxidierung von Styrol durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) mit selektiver Ionenüberwachung (SIM) wurde berichtet.[3] Die homogene ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization) von Styrol unter Verwendung von solubilisierenden 4,4′-Dialkyl-substitutierten 2,2′-Bipyridinen ergibt gut definierte Polymere.[2] Die Heck-Reaktion von Chlorbenzol und substituierten Chlorbenzolen mit Styrol in Wasser unter Verwendung von katalytischem Palladium auf Kohlenstoff ergibt 1,2-Diphenylethan.
Application
Styrol wurde verwendet als Styrolprobe in einem Test zur Untersuchung der Wirkung von reversiblen Addition-Fragmentierung-Kettentransfer (RAFT)-Reglern auf deren RAFT-Polymerisation in superkritischem Kohlenstoffdioxid in Gegenwart von Poly(styrolblock-dimethylsiloxan) (PSDMS) als Stabilisator.
Styrol wurde verwendet für die Herstellung gut definierter Homopolymere, Diblock-Copolymere und Triblock-Copolymere aus tert-Butylacrylat, Methylacrylat und Styrol.
Other Notes
Der Inhibitor wird im Lauf der Zeit, vor allem bei höheren Temperaturen, abgebaut
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
907146459938.07679
Styrol analytical standard
Supelco
45993
Styrol
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
refractive index
-
bp
145-146 °C (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
bp
145 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Styrol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
hearing organs, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-42-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf