Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 114,00 |
Über diesen Artikel
product line
pHast Pack™
Quality Level
form
powder
pH
8.1-8.5(range for the Tris Borate ETDA buffer prior to blending with agarose)
cation traces
Pb: ≤5 ppm
foreign activity
DNase, none detected, Endonuclease , Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNase, none detected
General description
Application
- DNA electrophoresis
- Native RNA Electrophoresis
Features and Benefits
- Ready-to-pour 1% agarose gel eliminates buffer prep
- Accelerates workflow and minimize cost and labor
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm Lead ≤5 ppm
- Compatible with TBE pHast Pack™ buffer
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
10043-35-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PPB013-20PAK | 04061842323234 |