Fortfahren mit
PHL80346
Anemonin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(5R,6R)-rel-1,7-Dioxadispiro[4.0.4.2]dodeca-3,9-dien-2,8-dion, Pulsatilla camphor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 338,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C2(C3(OC(=O)C=C3)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7-1-3-9(13-7)5-6-10(9)4-2-8(12)14-10/h1-4H,5-6H2
InChI key
JLUQTCXCAFSSLD-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89654PHL89857PHL89808
Anemonin phyproof® Reference Substance
PHL80346
Anemonin
Embelin phyproof® Reference Substance
PHL89654
Embelin
α-Cyperon phyproof® Reference Substance
PHL89857
α-Cyperon
Theobromin phyproof® Reference Substance
PHL89808
Theobromin
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)