Fortfahren mit
PB3000
Blei – Boden
certified reference material, pkg of 50 g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 271,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC Pb-3000
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Lead - soil may be used as a reference material in determining the concentration of lead in soil samples using flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS).
Other Notes
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SQC001SQC068SQC003
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
RTC Pb-3000
manufacturer/tradename
RTC SQC-001
manufacturer/tradename
RTC SQC-068
manufacturer/tradename
RTC SQC-003
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10099-74-8
CAS No.
10099-74-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of lead, cadmium and copper in roadside soil and plants in Elazig, Turkey
Bakirdere S and Yaman M
Environmental Monitoring and Assessment, 136, 401-410 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PB3000-50G04061834405900