Fortfahren mit
P9458
Kaliumsulfat
BioXtra, ≥99.0%
Potassium sulfate
Synonym(e):
K2SO4, Sulphate of potash
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.26
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-915-5
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
€ 75,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium sulphate has been used as a component of fermentation medium for culturing Pichia pastoris, minimal medium for growing microbial cultures and magnesium transporter A (MgtA) purification buffers.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6052860528P0772
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0005% total nitrogen (N)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0005% total nitrogen (N)
impurities
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.01%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0005% total nitrogen (N)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0005% total nitrogen (N)
impurities
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.01%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, NH4+: ≤0.05%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review