Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,40 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 164,00 | |
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 307,00 | |
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 483,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.620,00 |
Über diesen Artikel
form
powder
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
mp
181-185 °C (dec.) (lit.)
solubility
methanol: 1 mg/mL
suitability
suitable for determination of calcium
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(cc(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)c4
InChI
1S/C32H32N2O12/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)
InChI key
IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| suitability suitable for determination of calcium | suitability - | suitability suitable for indicator | suitability - |
| color white to off-white | color beige | color - | color gray to light purple |
| solubility methanol: 1 mg/mL | solubility - | solubility ethanol: 1 mg/mL | solubility methanol: 4 mg/mL, orange |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P5631-10G | 04061835347988 |
| P5631-1G | 04061835347995 |
| P5631-100G | 04061834392101 |
| P5631-5G | 04061835348008 |
| P5631-25G | 04061832343976 |