Fortfahren mit
P3143
Polyethylenimin -Lösung
analytical standard, 50 % (w/v) in H2O
Synonym(e):
Ethylenimin-Polymer -Lösung, PEI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
Mn ~60,000, Mw 750,000
concentration
50 % (w/v) in H2O
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
single component solution
SMILES string
N1CC1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(ethylenimin) ist ein wasserlösliches Polymer, das als ein Membranschmiermittel zum Filtern von gefrorenen Zellmembranen verwendet wird. Die PEI-Cellulose in kleinen Säulen trennt zyklische Nukleotide von verwandten Verbindungen mit derselben Elektrolytkonzentration, wie sie auch für die Dünnschichtchromatographie auf PEI-Zellulose-beschichteten Platten verwendet wird. Die PEI-Lösung kann auch bei der Synthese einer Nanofasermembran eingesetzt werden, die bei der Adsorption von anionischen Farbstoffen und Schwermetallionen aus Abwasserproben verwendet werden kann.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03880482595408727
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
single component solution
format
-
format
-
format
-
mol wt
Mn ~60,000, Mw 750,000
mol wt
Mr 600,000-1,000,000
mol wt
average Mn ~1,200, average Mw ~1300 by LS
mol wt
average Mn ~10,000 by GPC, average Mw ~25,000 by LS
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
50 % (w/v) in H2O
concentration
~50% in H2O
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenimin -Lösung
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this PEI branched or linear?
    1 answer
    1. This product is an aqueous solution of a branched polyethyleneimine polymer.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. P3143, Poly(ethyleneimine) solution, analytical standard, 50 % (w/v) in H2O. Is gram to milliliter of  the w/v in this products, or other formulation,like mg to milliliter?
    1 answer
    1. This product is supplied as a 50% solution(w/v). The concentration is 50 grams PEI per 100 milliliters of H2O.
      To discuss this information further, please contact the Technical Service team. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  5. What is the density of the procduct P3143 Supelco Poly(ethyleneimine) solution analytical standard, 50 % (w/v) in H2O ?
    1 answer
    1. According to the Safety Data Sheet, the density is 1.080 g/cm3.
      Helpful?
  6. There is no expiry date on the material bottle or CoA of P3143. Is there an expiry date for this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  7. What is the molar concentration of Product P3143, Poly(ethyleneimine) solution?
    1 answer
    1. This product is nominally a 50% w/v solution of PEI in water, meaning 50 grams of poly(ethyleneimine) per 100 mL of solution. Concentrations of polymer solutions (such as PEI) are commonly reported either as a percentage or mg/mL, not in terms of molarity.
      Helpful?
  8. Do you have any references that describe using Product P3143, Poly(ethyleneimine) solution, in enzyme isolation or for transfections?
    1 answer
    1. For enzyme isolation, see:J.J. Jendrisak and R.R. Burgess, Biochem., 14(21), 4639-4645 (1975), "A new method for the large-scale purification of wheat germ DNA-dependent RNA polymerase II".This paper describes preparing a 10% stock solution, which was adjusted to pH 7.9 by adding hydrochloric acid.PEI has also been used for the precipitation of nucleic acids in the purification process of aminoacyl-tRNA synthetases:von der Haar, F., "Purification of Aminoacyl-tRNA Synthetases", Methods in Enzymology, 59, 257-267 (1979).For transfections, see the following references:Boussif, O. et al., "A versatile vector for gene and oligonucleotide transfer into cells in culture and in vivo: Polyethylenimine." Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92(16), 7297-7301 (1995).Thomas, M. and Klibanov, A.M., "Conjugation to gold nanoparticles enhances polyethylenimine's transfer of plasmid DNA into mammalian cells." Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 100(16), 9138-9143 (2003).
      Helpful?
  9. What is the purity of Product P3143, Poly(ethyleneimine) solution?
    1 answer
    1. This product is a polymer with a large molecular weight distribution. It is not amenable to being analyzed by typical chromatographic assays such as HPLC or TLC. Therefore, we do not report an overall purity value for this product.
      Helpful?
  10. The product description of Product P3143, Poly(ethyleneimine) solution, on sigmaaldrich.com appears to give two molecular weight values, Mn and Mw. What do those abbreviations stand for, and why are the two values so different?
    1 answer
    1. Mn is the number average molecular weight. This corresponds to the "true average" or mean; that is, the sum of the molecular weights divided by the number of molecules. Mw is the weight average molecular weight. This corresponds to the median value; that is, there are as many molecules smaller than the weight average molecular weight as there are larger than the weight average molecular weight. The fact that the two molecular weight values are so different means that there is a large, non-symmetrical distribution of molecular weights; the largest molecules probably have a molecular weight of several million.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  