Fortfahren mit
P2963
Kaliumiodid
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
KI, Kalium iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-659-4
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
form
powder
impurities
≤0.0005% P, ≤0.005% Insoluble matter
mp
681 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20796930315-M221945
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline
form
crystals
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: complete (ca.1,430 g/l at 25 °C (77 °F))
assay
≥99.0%
assay
99%
assay
≥99.0%, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
mp
681 °C (lit.)
impurities
≤0.0005% P, ≤0.005% Insoluble matter
impurities
-
impurities
Reducing substances, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.005% thiosulfate (S2O3), ≤0.02% free alkali (as KOH), ≤10 ppm total nitrogen (N)
impurities
≤0.001% N compounds, ≤0.005% insolubles
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumiodid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)