Fortfahren mit
P0597
Pilocarpin -nitrat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Pilocarpin -nitrat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2O2 · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.27
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-723-7
Beilstein/REAXYS Number:
4171406
MDL number:
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
crystals
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O[N+]([O-])=O.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.HNO3/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;2-1(3)4/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;(H,2,3,4)/t8-,10-;/m0./s1
InChI key
PRZXEPJJHQYOGF-GNAZCLTHSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Nicht-selektiver muskarinischer Acetylcholin-Rezeptor Agonist.
Nicht-selektiver muskarinischer Acetylcholin-Rezeptoragonist, verwendet für ein experimentelles Epilepsiemodell.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1494P1700000Y0000106
form
crystals
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131)
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
traceable to Ph. Eur. P1700000, traceable to USP 1539009
agency
-
agency
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pilocarpin -nitrat
pictograms
Flame over circleSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)