Fortfahren mit
OG100
Kalibrierstandard für Öle und Fette 100 mg/l
certified reference material, in H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
certificate is enclosed in each package
manufacturer/tradename
RTC OG100-250
concentration
in H2O
application(s)
environmental
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
OG1000QC1083TPC1000
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
manufacturer/tradename
RTC OG100-250
manufacturer/tradename
RTC OG1000-250
manufacturer/tradename
RTC QCI-029
manufacturer/tradename
RTC TPC1000-100
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
OG100-250ML04061835564347