Fortfahren mit
O0133
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
BioXtra
1-Octanesulfonic acid sodium salt
Synonym(e):
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate, n-octyl sulfate, sodium 1-octanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 519,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H17O3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
226-195-4
MDL number:
€ 67,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
form
flakes
mol wt
216.27 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
suitability
suitable for HPLC
application(s)
cell analysis
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Application
Ionenpaarreagenz für HPLC von Peptiden und Proteinen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octansulfonsäure Natriumsalz
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review