Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 309,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Naphthol-AS-MX-Phosphat Dinatriumsalz, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
water: 100 mg/mL, clear to hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP([O-])([O-])=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P.2Na/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24;;/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IHRJBGLDOBEMPR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to hazy | solubility water: 50 mg/mL, yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, light yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N5000-500MG | 04061834116882 |
| N5000-100MG | 04061832343716 |
| N5000-1G | 04061834116875 |