Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 255,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 470,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.530,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
N,N′-Dimethyl-9,9′-Biacridiniumdinitrat, used as chemiluminescent reagent
Quality Segment
form
powder
mp
245-250 °C
solubility
acetic acid: 10 mg/mL
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
InChI key
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| fluorescence λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 368 nm; λem 505 nm in H2O, λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product) | fluorescence λex 360 nm; λem 410 nm (pH 8.5), λex 383 nm; λem 528 nm (Reaction product) | fluorescence - | fluorescence - |
| solubility acetic acid: 10 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear, dark yellow | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 245-250 °C | mp >300 °C (lit.) | mp 270 °C (dec.) (lit.) | mp 175-177 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?