Fortfahren mit
M5885
D-(+)-Maltose Monohydrat
from potato, ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose, Maltobiose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.31
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-716-5
Beilstein/REAXYS Number:
93798
MDL number:
€ 95,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
potato
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.3% Glucose, ≤1.0% maltotriose
color
white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
125.13 °C (1013.25 hPa)
solubility
180 g/L at 20 °C
application(s)
agriculture
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Application
  • Fecal microbial and metabolic characteristics of swine from birth to market.: Im Rahmen dieser Studie werden die mikrobiellen und metabolischen Profile von Schweinen in verschiedenen Lebensstadien analysiert. ᴅ-(+)-Maltose wird in Kulturmedien verwendet, um das Wachstum von Mikroorganismen zu untersuchen und Einblicke in die Darmmikrobiota von Nutztieren und deren Bedeutung für die Tiergesundheit und -produktivität zu erhalten (He et al., 2023).
  • Quantification of disaccharides in solution using isomer-selective ultraviolet photodissociation of hydrogen-bonded clusters in the gas phase.: Diese Studie präsentiert eine neuartige Methode zur Quantifizierung von Disacchariden, einschließlich ᴅ-(+)-Maltose, mithilfe von UV-Photodissoziation. Die Methode ermöglicht präzise Messungen von Disaccharid-Konzentrationen, die für Chemiker in der analytischen Biochemie von Nutzen sind (Nagai et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Maltose ist ein Disaccharid mit zwei Glucosemolekülen mit α(1→4)-glycosidischer Verknüpfung. Maltose kann durch Amylase aus Stärke in Lebensmitteln gewonnen werden. Maltose ist in vielen Nahrungsmitteln wie Bier, Getreideflocken und Teigwaren enthalten.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5895M917163418
biological source
potato
biological source
potato
biological source
potato (tuber)
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
180 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Maltose Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf