Fortfahren mit
M2670
Magnesiumchlorid Hexahydrat
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
232-094-6
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
€ 54,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.005%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Magnesiumchlorid-Hexahydrat wird in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • bei der Herstellung eines Extraktionspuffers zur Bestimmung der enzymatischen Aktivität von ADP-Glucose-Pyrophosphorylase (AGPase) und α-Amylase
  • im Neurobasal-Kulturmedium für Tests der Lebensfähigkeit von Zellen und in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) für elektrophysiologische Tests
  • bei der Herstellung von Salzlaugenlösungen
  • bei der Herstellung von Adenosintriphosphat(ATP)-MgCl2(Magnesiumchlorid)-Lösungen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6306463064M0250
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.005%, Ba: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, NH4+: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0002% total nitrogen (N)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0002% total nitrogen (N)
impurities
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.005%, Ba: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, NH4+: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤3000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0002% total nitrogen (N)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.0002% total nitrogen (N)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumchlorid Hexahydrat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf