Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.83
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
powder
optical activity
[α]/D +21.0 to +24.0°, c = 1 in methanol
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
[H][C@]12[C@@]3(CCCC2)C4=C(C=CC(OC)=C4)C[C@]1([H])NCC3.Cl
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1
InChI key
IBNAJETZECTKHN-YPYJQMNVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Franck Merlier et al.
The Analyst, 142(19), 3747-3757 (2017-09-12)
A microfluidic liver biochip was coupled with a mass spectrometer to detect in real time the drug metabolism of hepatocytes. The hepatocytes were cultivated in the biochip for 35 h. The biochip was placed in a small-scale incubator in which
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M187-25MG | 04061833461174 |
| M187-100MG | 04061833652541 |