Fortfahren mit
M1000000
Methotrexat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(+)-Amethopterin, 4-Amino-10-methyl-folsäure, 4-Amino-N10-methylpteroyl-L-glutaminsäure, Antifolan, MTX, Methylaminopterin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22N8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
454.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
70669
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
methotrexate
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI key
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Methotrexate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1414003PHR1396Y0001668
Methotrexate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M1000000
Methotrexate
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
API family
methotrexate
API family
methotrexate
API family
methotrexate
API family
methotrexate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methotrexat
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver,Bone marrow
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joshua F Baker et al.
Annals of the rheumatic diseases, 73(11), 1968-1974 (2013-08-02)
To determine if early MRI measures predict X-ray progression at 1 and 2 years in a large RA trial cohort. This study included 256 methotrexate (MTX)-naïve RA patients from a randomised placebo-controlled trial of golimumab (GO-BEFORE). MRIs of wrist and 2nd-5th
Kalle Jyri Aaltonen et al.
The Journal of rheumatology, 42(3), 372-378 (2015-01-17)
Because of the role of tumor necrosis factor (TNF) in host defense, it was hypothesized that its inhibition might lead to an increased risk of malignancies and infections. The objective of our study was to assess the incidence of serious
Axel Finckh et al.
Arthritis research & therapy, 16(5), 458-458 (2014-10-16)
Calcium pyrophosphate deposition (CPPD) may cause severe arthropathy, major joint destruction and treatment options are limited. The aim of this study was to test the therapeutic efficacy of methotrexate (MTX) in chronic or recurrent CPPD arthropathy. Patients with CPPD arthropathy
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M100000004061834037637