Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
veterinary
storage temp.
2-8°C
suitability
mycobacteria
General description
Middlebrook ADC growth supplement is used to isolate a wide variety of Mycobacteria including M. tuberculosis. It contains Bovine albumin, dextrose, and catalase. Bovine albumin neutralizes the toxic products. Dextrose is the fermentable sugar and catalase cleaves the toxic hydrogen peroxides which creates stress to the Mycobacteria cells thus, making it an ideal media for the cultivation of Mycobacterial species
Application
Specialized culture media supplement, designed to isolate and cultivate various Mycobacterial species.
Preparation Note
Gefrorenes Supplement auf 45-50°C aufwärmen. Den Inhalt des Vials aseptisch zu 450 ml steriler Middlebrook 7H9 Broth Base (M0178) hinzufügen. Gut vermischen und in ein steriles Röhrchen mit Schraubverschluss füllen.
Other Notes
Zusammensetzung: (pro Vial)
Rinder-Albumin-Fraktion V 2.5 g
Dextrose 1.0 g
Catalase 0.0015 g
dest. Wasser 50 ml
Rinder-Albumin-Fraktion V 2.5 g
Dextrose 1.0 g
Catalase 0.0015 g
dest. Wasser 50 ml
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?