Fortfahren mit
L3900
2,6-Lutidin
ReagentPlus®, 98%
Synonym(e):
2,6-Dimethylpyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
EC Number:
203-587-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
105690
Assay:
98%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C ((lit.)), 143-145 °C (lit.)
mp
-6 °C, −6 °C (lit.)
density
0.92  g/mL at 25 °C ((lit.)), 0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O, Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C16H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)21-17-14(18)12-13-15(17)19/h2-13H2,1H3, 1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
LRKGVVJOUNKTGG-UHFFFAOYSA-N
, OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Lutidin kann bei der Oxidation von α-CF3-Alkoholen zu den entsprechenden Carbonylverbindungen in Gegenwart von 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxoammonium-tetrafluorborat (Bobbitt-Salz) als Oxidationsreagenz als Base verwendet werden.
Es hat folgende Anwendungen:
  • Als Promoter der katalytischen asymmetrischen Fluorierung von α-Cyanophosphonaten in Gegenwart von chiralen Pd(II)-Bisphosphin-Komplexen.
  • In Kombination mit tert-Butyldimethylsilyltriflat für den Schutz von tertiären Alkoholen und unreaktiven sekundären Alkoholen.
  • In Kombination mit Triethylsilyl-trifluormethansulfonat für die Umwandlung von Acetalen in die entsprechenden Aldehyde in Dichlormethan, gefolgt von einer weiteren Verarbeitung in Wasser.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3609L3501L4206
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
density
0.92  g/mL at 25 °C ((lit.)), 0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
143-145 °C ((lit.)), 143-145 °C (lit.)
bp
159 °C (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Lutidin
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
89.6 °F
flash_point_c
32 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Studies with trialkylsilyltriflates: new syntheses and applications.
Corey E J, et al.
Tetrahedron Letters, 22(36), 3455-3458 (1981)
Unexpected Highly Chemoselective Deprotection of the Acetals from Aldehydes and Not Ketones: TESOTf? 2, 6-Lutidine Combination.
Fujioka H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(38), 11800-11801 (2004)
Pd (II)-Catalyzed Asymmetric Fluorination of ?-Aryl-?-cyanophosphonates with the Aid of 2, 6-Lutidine.
Moriya K I, et al.
Synlett, 2007(07), 1139-1142 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L3900-2L-A04061837676291
L3900-100ML-A04061833957134
L3900-500ML-A04061833957141
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the appearance test standard used for product L3900 (2,6-Lutidine). Color chart or EP color standard?
    1 answer
    1. The test methods for this 2,6-Lutidine product is considered proprietary.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf