Fortfahren mit
H8901
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
BioXtra
Synonym(e):
Natrium-1-Heptansulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 330,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H15O3SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
245-210-5
MDL number:
€ 95,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Level
product line
BioXtra
mol wt
202.25 g/mol
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Application
Ionenpaarungsreagens für HPLC, einschließlich Analysen von Peptiden und Proteinen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD042H27661.18306
mol wt
202.25 g/mol
mol wt
-
mol wt
202.25 g/mol
mol wt
-
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
impurities
-
cation traces
Al: <0.0005%, Cu: <0.0005%, K: <0.005%, NH4+: <0.05%, Zn: <0.0005%, Ca: <0.005%, Mg: <0.0005%, Pb: <0.001%, Fe: <0.0005%
cation traces
-
cation traces
Na: 10.8-12.0 % (w/v) (anhydrous)
cation traces
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: ≥100 mg/mL
solubility
-
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
product line
BioXtra
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takeshi Oshizaka et al.
International journal of pharmaceutics, 475(1-2), 292-297 (2014-08-27)
Skin concentrations of topically administered compounds need to be considered in order to evaluate their efficacies and toxicities. This study investigated the relationship between the skin permeation and concentrations of compounds, and also predicted the skin concentrations of these compounds
Marianna Sikorska et al.
Neurobiology of aging, 35(10), 2329-2346 (2014-04-30)
Although the support for the use of antioxidants, such as coenzyme Q(10) (CoQ(10)), to treat Parkinson's disease (PD) comes from the extensive scientific evidence, the results of conducted thus far clinical trials are inconclusive. It is assumed that the efficacy
Jie Ma et al.
Pharmacology, 93(5-6), 220-224 (2014-07-12)
It is significant for patients with traumatic brain injury (TBI) to receive prehospital emergency treatment as early as possible to reduce mortality. Therefore, a new prefilled multi-drug injector was developed to improve the treatment of TBI. Here, we studied the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H8901-5G04061833811627
H8901-25G04061833811603