Fortfahren mit
H6703
Hexadecan
99%, liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
n-Hexadecan, Cetan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)14CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.44
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-878-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1736592
Assay:
99%
Bp:
287 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 105.3 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexadecan, ReagentPlus®, 99%
vapor density
7.8 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
395 °F
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
transition temp
solidification point 17.5-18.5 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexadecan (n-Hexadecan) ist ein aliphatischer langkettiger Kohlenwasserstoff. Es ist ein Bezugskraftstoff mit der Cetanzahl 100, der zur Bestimmung der Cetanzahl von Dieselkraftstoffen eingesetzt wird. Der Mechanismus für die Oxidation von Hexadecan in der Gasphase wurde beschrieben. Die Dichte, Schallgeschwindigkeit, adiabatische Kompressibilität und komprimierte Flüssigkeitsdichte von Hexadecan wurden bestimmt. Die Leistung von Platin-/Zeolitkatalysatoren für die Hydroisomerisierung von n-Hexadecan wurde bewertet. Durch den thermischen Abbau von n-Hexadecan werden n-Alkane und 1-Alkene als Schlüsselprodukte gebildet.
Application
Hexadecan wird als Phasenwechselmaterial (Phase Change Material, PCM) bei der Herstellung von Hexadecan/xGnP (exfoliertes Graphit-Nanoplättchen), einem mit xGnP geladenen Komposit-PCM, verwendet.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM782932963178.20633
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
99%
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
287 °C (lit.)
bp
287 °C (lit.)
bp
287 °C (lit.)
bp
-
mp
18 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
mp
18 °C
autoignition temp.
395 °F
autoignition temp.
395 °F
autoignition temp.
395 °F
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecan
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Kinetics and product distribution of n-hexadecane pyrolysis.
Watanabe M, et al.
AIChE Journal, 46(4), 843-856 (2000)
Density and speed of sound measurements of hexadecane.
Outcalt S, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(6), 700-706 (2010)
High thermal performance composite PCMs loading xGnP for application to building using radiant floor heating system
Jeon J, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 101, 51-56 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H6703-500ML04061837550621
H6703-6X500ML04061837550638
H6703-100ML04061837550607
H6703-1L04061837550614
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. is it C13 marked?
    1 answer
    1. This product is not 13C labeled. Two products which might meet your needs are 485799 ( hexadecane-1,2-13C2) and 662305 (hexadecane-13C16).
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What are the storage recommendations for Hexadecane upon receipt?
    1 answer
    1. The product should be stored at temperatures below 30 degrees Celsius.