Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal); Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
storage condition
desiccated
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white to beige
solubility
H2O: <0.2 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL, clear, ethanol: 6 mg/mL, 0.1 M HCl: <6.67 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(OC(C)=O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4OC(C)=O)c35
InChI
1S/C21H23NO5/c1-11(23)25-16-6-4-13-10-15-14-5-7-17(26-12(2)24)20-21(14,8-9-22(15)3)18(13)19(16)27-20/h4-7,14-15,17,20H,8-10H2,1-3H3/t14-,15+,17-,20-,21-/m0/s1
InChI key
GVGLGOZIDCSQPN-PVHGPHFFSA-N
General description
Application
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?