Fortfahren mit
H102
Haloperidol-Metabolit II
analytical standard
Synonym(e):
(±)-4-(4-Chlorphenyl)-α-(4-fluorphenyl)-4-hydroxy-1-piperidinbutanol, Haloperidol, reduziert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 579,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25ClFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
377.88
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 579,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
OC(CCCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C21H25ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,20,25-26H,1-2,11-15H2
InChI key
WNZBBTJFOIOEMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)