Fortfahren mit
ERMDA481IFCC
ABETA 42 in Liquor
ERM®, certified reference material, Medium Level
Synonym(e):
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 Peptid in Zerebrospinalflüssigkeit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
storage temp.
−70°C
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMDA480IFCCERMDA482IFCCPP69
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
Calbiochem®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ABETA 42 in Liquor
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c