Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,60 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 329,00 |
Über diesen Artikel
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.0005% Phosphorus (P)
pH
4.5-6.5 (0.1 M in H2O)
mp
82-84 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
absorption
≤0.4 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.6 at 260 in H2O at 0.1 M
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dithioerythritol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D9680-5G | 04061833610619 |
| D9680-1G | 04061833590973 |