Fortfahren mit
D6003
Digoxin
analytical standard
Synonym(e):
12β-Hydroxydigitoxin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,40
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 684,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H64O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
780.94
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-068-1
Beilstein/REAXYS Number:
77011
MDL number:
€ 34,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant (Digitalis lanata)
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
methanol: methylene chloride (1:1): 0.5%, clear, colorless
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
functional group
ketone
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
InChI key
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Digoxin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples using chromatography techniques.
Biochem/physiol Actions
Ein kardiales Glykosid, Substrat für Pgp, reguliert Pgp Expression nach oben und SXR (Steroid Xenobiotic Receptor) nach unten.
Herzglykosid, Substrat für Pgp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1900000Y000055489910
Digoxin analytical standard
Supelco
D6003
Digoxin
Digoxin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D1900000
Digoxin
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Digoxin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18
Simultaneous determination of digoxin and permeability markers in rat in situ intestinal perfusion samples by RP-HPLC
Varma.S.V M, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 813(1-2), 347-352 (2004)
Combined liquid chromatography/radioimmunoassay with improved specificity for serum digoxin
Gault H.M, et al.
Clinical Chemistry, 31(8), 1272-1277 (1985)
Melanie L Lawrence et al.
Scientific reports, 5, 9092-9092 (2015-03-15)
Recent advances in renal tissue engineering have shown that dissociated, early renogenic tissue from the developing embryo can self-assemble into morphologically accurate kidney-like organs arranged around a central collecting duct tree. In order for such self-assembled kidneys to be useful
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D6003-1G04061833587171
D6003-5G04061833587188
D6003-100MG04061833587164
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf