Fortfahren mit
D0638
Dibucain -hydrochlorid
analytical standard, ≥99%
Synonym(e):
2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-chinolincarboxamid -hydrochlorid, Cinchocain -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 473,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H29N3O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.92
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-498-1
MDL number:
€ 48,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
99-101 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
InChI key
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Dibucaine hydrochloride is a quinolone derivative, which can be prepared using isatin as the starting material followed by a series of reactions. It is a local anesthetic agent.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
potentes, lang wirksames Lokalanästhetikum
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR38301187003C2177000
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
mp
99-101 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibucain -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Profiles of Drug Substances, Excipients, and Related Methodology (1983)
Jason Ewanicki et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 58(8), 733-744 (2020-04-17)
Tube to tube volume difference presents a challenge in obtaining correct external standard quantitative NMR (esqNMR) results. Deuterium (2 H) NMR is easily observable, intrinsically quantitative, present in all samples, free of interfering signals, and insensitive to probe tune/match and
Fisher's Contact Dermatitis (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D0638-5G04061833557952
D0638-1G04061826761632
D0638-25G04061833651308