Fortfahren mit
D0531
5-([4,6-Dichlortriazin-2-yl]amino)fluorescein
≥90% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
DTAF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 483,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 820,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H12Cl2N4O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.73
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 135,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-([4,6-Dichlortriazin-2-yl]amino)fluorescein, ≥90% (HPLC)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
fluorescence
λex 495 nm; λem 516 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(Nc6nc(Cl)nc(Cl)n6)ccc45)c1
InChI
1S/C23H12Cl2N4O5.ClH/c24-21-27-22(25)29-23(28-21)26-10-1-4-13(16(7-10)20(32)33)19-14-5-2-11(30)8-17(14)34-18-9-12(31)3-6-15(18)19;/h1-9,30H,(H,32,33)(H,26,27,28,29);1H
InChI key
CEKSHCAIHGNWBK-UHFFFAOYSA-N
Application
Ein Fluoresceinderivat, das mit Aminogruppen und N-terminalen Aminosäuren von Proteinen bei neutralem pH reagiert.
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride has been used for labeling of yeast cells to study the adhesion of yeast cells to the digestive tract of sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae and leopard grouper (Mycteroperca rosacea). It has also been used to label bacteria (Vibrio spp.).
5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride has been used to covalently label xanthan gum (XG) to study its gelatin behavior.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
201634C0662I9271
fluorescence
λex 495 nm; λem 516 nm
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
color
yellow to orange
color
-
color
dark yellow to dark orange
color
yellow to orange
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Assessment of fluorescent-labeled bacteria for evaluation of in vivo uptake of bacteria (Vibrio spp.) by crustacean larvae.
Soto-Rodriguez SA, et al.
Journal of Microbiological Methods, 52, 101-114 (2003)
Michael S Reid et al.
Carbohydrate polymers, 250, 116943-116943 (2020-10-15)
Fluorescently labeled cellulose nanofibrils (CNFs) were used to evaluate CNF leaching from paper according to standard safety assays for food contact materials. Enzymatically pretreated pulp was first labeled with 5-([4,6-Dichlorotriazin-2-yl]amino)fluorescein hydrochloride (DTAF), followed by homogenization to produce fluorescent CNFs of
Adrián Pérez-Ramos et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1684-1684 (2018-08-10)
Lactic acid bacteria synthesize exopolysaccharides (EPS), which could benefit the host's health as immunomodulators. Furthermore, EPS could protect bacteria against gastrointestinal stress, favoring gut colonization, thus protecting the host against pathogenic infections. Pediococcus parvulus 2.6, produces a 2-substituted (1,3)-β-D-glucan and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D0531-500MG04061832342313
D0531-1G04061826116685
D0531-100MG04061833557785