Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 20 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 20 g
manufacturer/tradename
RTC CRM017-020
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
7.48
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
- N.I.S.T. Traceable
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| pH 7.48 | pH 6.35 | pH - | pH - |
Analyt
- Lead
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10099-74-8
10099-74-8
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CRM017-20G | 04061834353546 |