Fortfahren mit
C4109
6-Carboxy-4′,5′-dichlor-2′,7′-dimethoxy-fluorescein-N-hydroxysuccinimidester
Solid
Synonym(e):
6-JOE SE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H17Cl2NO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
602.33
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Produktname
6-Carboxy-4′,5′-dichlor-2′,7′-dimethoxy-fluorescein-N-hydroxysuccinimidester,
assay
80-99%
Quality Segment
form
solid
mol wt
602.34
color
red
solubility
water: slightly soluble
λmax
(78,000 at 521 nm in 50 mmol phosphate buffer, pH 12)
fluorescence
λem 548 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2c(Oc3c(Cl)c(O)c(OC)cc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c(Cl)c1O
InChI
1S/C27H17Cl2NO11/c1-37-15-8-13-23(19(28)21(15)33)39-24-14(9-16(38-2)22(34)20(24)29)27(13)12-7-10(3-4-11(12)26(36)40-27)25(35)41-30-17(31)5-6-18(30)32/h3-4,7-9,33-34H,5-6H2,1-2H3
InChI key
UUVBVONAGUSCCH-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein traditionell in der automatisierten DNA-Sequenzierung verwendeter Fluorophor. Er zeichnet sich durch ein intermediäre-Wellenlängen-Spektrum, hohe Quantenausbeute und niedrige pH-Empfindlichkeit im physiologischen Bereich aus.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C4109-5MG04061832341958