Fortfahren mit
BP725
Alverinciitrat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Alverin -citrat (Salz), N-Ethyl-3,3′-diphenyldipropylamin, NSC 35459
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H27N · C6H8O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
alverine
form
crystalline powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Verwendet in pharmakologischen Aktivitätsstudien, einschließlich:
  • Synergismus mit Fluconazol gegenüber Saccharomyces cerevisiae und Candida albicans
  • Wirksamkeit in Kombination mit Simeticon gegen Bauchschmerzen verbunden mit Reizdarm-Syndrom
  • "Nutrient-sensitized"-Screening von Medikamenten, die den Energiestoffwechsel mitochondrialer Atmung zur Glykolyse verschieben
  • Arzneimittel-Effekte aus Perspektive der Signaltransduktion-Netzwerke
  • Verbesserte zytotoxische Wirkung von Proteasom-Inhibitor MG132
  • Wirkmechanismus gegen phasische glatte Muskulatur
Alverine citrate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Alverine Capsules
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliche Artikel vergleichen
    Vollständigen Vergleich anzeigen
    Unterschiede anzeigen
    1 of 1
    Dieser Artikel
    Y0000687BP737D1300000
    Alverine citrate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP725
    Alverine citrate
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    form
    crystalline powder
    form
    -
    form
    solid
    form
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    Lagerklasse
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Global Trade Item Number
    SKUGTIN
    BP72504061835275403