Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lormetazepam
manufacturer/tradename
BP
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)C2=NC(C(=O)N(c3c2cc(cc3)Cl)C)O
InChI
1S/C16H12Cl2N2O2/c1-20-13-7-6-9(17)8-11(13)14(19-15(21)16(20)22)10-4-2-3-5-12(10)18/h2-8,15,21H,1H3
InChI key
FJIKWRGCXUCUIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| drug control kontrollierte Droge in Deutschland, psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control - | drug control - |
| API family lormetazepam | API family diphenhydramine | API family orphenadrine | API family dimenhydrinate |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BP528-100MG | 04061833987032 |