Fortfahren mit
BP333
Tobramycin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamin, Nebramycin Faktor 6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H37N5O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
467.51
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1357507
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tobramycin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support
Application
Tobramycin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tobramycin and Dexamethasone Eye Drops, Suspension
  • Apramycin Premix
  • Tobramycin Inhalation Powder, Hard Capsule
  • Apramycin Sulfate
  • Tobramycin Nebuliser Solution
  • Tobramycin Oral Solution
  • Tobramycin Eye Drops
  • Tobramycin Injection
  • Tobramycin Sulfate
  • Apramycin Veterinary Oral Powder
  • Biochem/physiol Actions
    Tobramycin ist ein Aminoglykosid.
    Wirkungsweise: Bindet an die 70S ribosomale Untereinheit; hemmt die Translokation; löst Fehlcodierung aus.
    Wirkspektrum: gram-negative Bakterien. Nicht wirksam gegen Enterokokken
    Packaging
    Unit quantity: 350 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliche Artikel vergleichen
    Vollständigen Vergleich anzeigen
    Unterschiede anzeigen
    1 of 1
    Dieser Artikel
    T15000001667508PHR1079
    Tobramycin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP333
    Tobramycin
    Tobramycin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    T1500000
    Tobramycin
    Tobramycin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1667508
    Tobramycin
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    -
    form
    solid
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Tobramycin
    pictograms
    Health hazard
    signalword
    Warning
    hcodes
    Hazard Classifications
    Repr. 2
    Lagerklasse
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 3
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)