Fortfahren mit
BCR693
Human Pankreas-Lipase (aus Pankrease-Saft)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
clinical
format
matrix material
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR693
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3