Fortfahren mit
BCR676
Photo-Vorsatzscheibe mit Standard für Linienbreite
BCR®, certified reference material, quartz plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
quartz plate
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BCR676-1EA04061832657936